(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307608-1G OR307608-25G OR307608-5G
APOSOR307608-1GEA 0 EUR
APOSOR307608-1G APOSOR307608-25G APOSOR307608-5G
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07370092
CAS-Nummer: 68327-04-8