(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G
OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA
137
EUR
APOSOR307675-1G
APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Molecular Weight: 229.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750528 CAS-Nummer: 137170-89-9 |