cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L(-)-cis-4-Hydroxyprolin, H-cis-Hyp-OH, (S)-(-)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyprolin, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (2S)-(-)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
OR30769-25G
APOSOR30769-25GEA 112 EUR
APOSOR30769-25G
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin 97%
cis-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Schmelzpunkt: 255…257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064319
CAS-Nummer: 618-27-9
EINECS: 210-542-1