2-Chlor-6-methoxy-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307810-1G
OR307810-5G
APOSOR307810-1GEA
293
EUR
APOSOR307810-1G
APOSOR307810-5G
2-Chlor-6-methoxy-4-methylchinolin
2-Chloro-6-methoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087558 CAS-Nummer: 6340-55-2 |