Ethyl-4-chlor-8-methylchinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR307811-1G
OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA
71.2
EUR
APOSOR307811-1G
APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chlor-8-methylchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-8-methylchinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173399 CAS-Nummer: 37041-32-0 |