7-Bromchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307823-1G OR307823-5G
APOSOR307823-1GEA 301 EUR
APOSOR307823-1G APOSOR307823-5G
7-Bromchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
7-Bromchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Formel: C₁₅H₁₄BrNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437558
CAS-Nummer: 892874-41-8