5-(4-Morpholinyl)-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
OR30783-1G OR30783-5G
APOSOR30783-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30783-1G APOSOR30783-5G
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroanilin
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroanilin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00511844
CAS-Nummer: 54998-00-4