2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 88.6 EUR
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437565
CAS-Nummer: 136812-21-0