7-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307838-1G OR307838-5G
APOSOR307838-1GEA 293 EUR
APOSOR307838-1G APOSOR307838-5G
7-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
7-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437570
CAS-Nummer: 892874-55-4