5,7-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
OR307843-1G OR307843-5G
APOSOR307843-1GEA 293 EUR
APOSOR307843-1G APOSOR307843-5G
5,7-Dimethylchinolin-4(1H)-on
5,7-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272455
CAS-Nummer: 203626-56-6