2,4-Dichlor-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichlor-6-methylpyridin
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,01 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08669834
CAS-Nummer: 42779-56-6