4-Amino-2,6-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307858-1G OR307858-5G
APOSOR307858-1GEA 317 EUR
APOSOR307858-1G APOSOR307858-5G
4-Amino-2,6-dimethylchinolin
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01870544
CAS-Nummer: 342618-57-9