4-Amino-7,8-dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307861-1G
OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA
277
EUR
APOSOR307861-1G
APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichlor-2-methylchinolin
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669722 CAS-Nummer: 917562-02-8 |