4-Amino-5,7-dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307862-1G
OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA
277
EUR
APOSOR307862-1G
APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichlor-2-methylchinolin
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669723 CAS-Nummer: 917562-03-9 |