6-Brom-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Brom-4-methylchinolin
6-Bromo-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,08 g/mol
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258893
CAS-Nummer: 41037-28-9