2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,6-dibromopyridine
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234047
CAS-Nummer: 39771-34-1