2,5,7-Trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307877-1G
OR307877-5G
APOSOR307877-1GEA
293
EUR
APOSOR307877-1G
APOSOR307877-5G
2,5,7-Trimethylchinolin
2,5,7-Trimethylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
102871-67-0 |