2,6,8-Trimethyl-3-chinolincarbonsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307883-1G
OR307883-5G
APOSOR307883-1GEA
293
EUR
APOSOR307883-1G
APOSOR307883-5G
2,6,8-Trimethyl-3-chinolincarbonsäureethylester
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₅H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
948291-48-3 |