2,7,8-Trimethyl-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-2,7,8-trimethylquinoline
OR307887-1G
OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA
151
EUR
APOSOR307887-1G
APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-chinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-chinolinol
Formel:
C₁₂H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
449199-19-3 |