2-Chlor-3,6-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 259 EUR
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chlor-3,6-dimethylchinolin
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 132118-28-6