2-Chlor-3,7-dimethylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307902-1G OR307902-5G
APOSOR307902-1GEA 284 EUR
APOSOR307902-1G APOSOR307902-5G
2-Chlor-3,7-dimethylchinolin 98%
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 73863-46-4