2-Chlor-3,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 293 EUR
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chlor-3,8-dimethylchinolin
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 108097-04-7