2-Chlor-3-(chlormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307910-5G
APOSOR307910-5GEA 95.7 EUR
APOSOR307910-5G
2-Chlor-3-(chlormethyl)chinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Molecular Weight: 212,0753 g/mol
Schmelzpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865134
CAS-Nummer: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III