2-Chloro-5,7-dimethyl-quinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 301 EUR
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethyl-quinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08899072
CAS-Nummer: 917747-10-5