5-Chlor-2-methoxy-nicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 36.4 EUR
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
5-Chlor-2-methoxy-nicotinsäure 98%
5-Chlor-2-methoxy-nicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,5804 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236790
CAS-Nummer: 54916-65-3