2-Chlor-6-methoxy-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 293 EUR
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chlor-6-methoxy-3-methylchinolin
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179792
CAS-Nummer: 123990-76-1