2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307924-1G
OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA
301
EUR
APOSOR307924-1G
APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₉ClN₂ Molecular Weight: 216.67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09035783 CAS-Nummer: 917746-03-3 |