2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307927-1G
OR307927-5G
APOSOR307927-1GEA
301
EUR
APOSOR307927-1G
APOSOR307927-5G
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO Molecular Weight: 219.67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02587932 CAS-Nummer: 335196-05-9 |