4,6-Dichlor-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 310 EUR
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichlor-2,8-dimethylchinolin
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 21629-51-6