4,8-Dichlor-2-methylchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR307936-1G
OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA
128
EUR
APOSOR307936-1G
APOSOR307936-250MG
4,8-Dichlor-2-methylchinolin 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Schmelzpunkt: 86…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
75896-69-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |