meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane, N3-BOC protected, cis-2-Boc-Hexahydropyrrol[3,4-c]pyrrole
OR30794-1G
OR30794-250MG
APOSOR30794-1GEA
108
EUR
APOSOR30794-1G
APOSOR30794-250MG
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 212.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116224 CAS-Nummer: 250275-15-1 |