4-Amino-8-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307955-1G OR307955-5G OR307955-250MG
APOSOR307955-1GEA 459 EUR
APOSOR307955-1G APOSOR307955-5G APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromchinolin
4-Amino-8-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037193
CAS-Nummer: 65340-75-2