4-Amino-8-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307957-1G OR307957-5G
APOSOR307957-1GEA 368 EUR
APOSOR307957-1G APOSOR307957-5G
4-Amino-8-chlorchinolin
4-Amino-8-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037192
CAS-Nummer: 65340-72-9