4-Chlor-2,6,8-trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307961-1G OR307961-5G
APOSOR307961-1GEA 302 EUR
APOSOR307961-1G APOSOR307961-5G
4-Chlor-2,6,8-trimethylchinolin
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 87602-66-2