4-Chlor-5,7-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 301 EUR
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chlor-5,7-dimethylchinolin
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 352205-97-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable