4-Chlor-7-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307969-1G OR307969-5G
APOSOR307969-1GEA 310 EUR
APOSOR307969-1G APOSOR307969-5G
4-Chlor-7-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787735
CAS-Nummer: 75896-68-3