(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamin

OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 75.4 EUR
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98%
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Schmelzpunkt: 19…26 °C
Dichte: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064429
CAS-Nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR