4-Chlor-8-methoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307972-5G
APOSOR307972-5GEA
139
EUR
APOSOR307972-5G
4-Chlor-8-methoxychinolin
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193,6296 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00033679 CAS-Nummer: 16778-21-5 |