6,7-Dimethylchinolin-2,3-dicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR307997-1G
OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA
310
EUR
APOSOR307997-1G
APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylchinolin-2,3-dicarbonsäure
6,7-Dimethylchinolin-2,3-dicarbonsäure
Formel:
C₁₃H₁₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787799 CAS-Nummer: 948294-45-9 |