N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(N-Boc-N-methylamino)propylamine, N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected
OR308000-1G OR308000-5G
APOSOR308000-1GEA 49.3 EUR
APOSOR308000-1G APOSOR308000-5G
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631189
CAS-Nummer: 150349-36-3