3-Iodoxetan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-Iodoxetan
3-Iodoxetan
Formel: C₃H₅IO
Siedepunkt: 166 °C
Dichte: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544403
CAS-Nummer: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III