3-Oxetanylmethanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
OR308006-1G
OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA
40.6
EUR
APOSOR308006-1G
APOSOR308006-5G
3-Oxetanylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88,11 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD17015894 CAS-Nummer: 6246-06-6 |