3-Oxetanamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
OR308008-1G
OR308008-5G
OR308008-10G
APOSOR308008-1GEA
46.4
EUR
APOSOR308008-1G
APOSOR308008-5G
APOSOR308008-10G
3-Oxetanamin 97%
3-Oxetanamine
Formel:
C₃H₇NO Molecular Weight: 73,09 g/mol Siedepunkt: 99 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08544363 CAS-Nummer: 21635-88-1 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...