tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR308015-1G
OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA
130
EUR
APOSOR308015-1G
APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12408556 CAS-Nummer: 1158758-77-0 |