3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 74.1 EUR
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C4H10ClNO
Molecular Weight: 123,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100994
CAS-Nummer: 124668-46-8