3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methylazetidin-3-ol, 1-Methyl-3-azetidinol
OR308027-250MG
OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA
148
EUR
APOSOR308027-250MG
APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10565802 CAS-Nummer: 111043-48-2 |