1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR308063-1G
OR308063-5G
APOSOR308063-1GEA
0
EUR
APOSOR308063-1G
APOSOR308063-5G
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
1-Boc-piperazin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682403 CAS-Nummer: 1214196-85-6 |