1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 52.2 EUR
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 244.29 g/mol
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632465
CAS-Nummer: 129799-08-2