(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR308072-1G OR308072-5G
APOSOR308072-1GEA 0 EUR
APOSOR308072-1G APOSOR308072-5G
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
(S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863889
CAS-Nummer: 314741-40-7