(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine, (2S)-2-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 133 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772093
CAS-Nummer: 1030377-21-9